Få mere at vide
Cytiva Epoxy-aktiveret Sepharose™ 6B medium
Artikelnummer. 11534915 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
15 g
Pakningsstørrelse:
15g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11534915 15 g 15g
1 options
Artikelnummer. 11534915 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17048001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5845.00 DKK
    5299.00 DKK / 15g
    Spare 546.00 DKK
    9% Slukket
Et præaktiveret medium til immobilisering af forskellige ligander inklusive sukkerarter gennem kobling af hydroxy-, amino- eller thiolgrupper på liganden til Sepharose 6B via en 12-atom hydrofil spacer-arm
  • Gruppe, der skal kobles: -NH2, -OH eller -SH
  • Matrix: Agarose, 6%
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
  • Afstandsarm: hydrofil 12 atomer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Matrix 6% agarose
Partikelstørrelse 90μ m
pH 2 til 14
Mængde 15 g
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Til immobilisering af forskellige ligander inklusive sukkerarter gennem kobling af hydroxy-, amino- eller thiolgrupper på liganden til Sepharose 6B via en 12-atom hydrofil spacer-arm