Få mere at vide
MedChemExpress Epoxomicin
Artikelnummer. 16416346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
16416346 100 μg
1 options
Artikelnummer. 16416346 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY13821
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Epoxomicin (BU-4061T) is an epoxyketone-containing natural product and a potent, selective and irreversible proteasome inhibitor. Epoxomicin covalently binds to the LMP7, X, MECL1, and Z catalytic subunits of the proteasome and potently inhibits primarily the chymotrypsin-like activity. Epoxomicin can cross the blood-brain barrier. Epoxomicin has strongly antitumor and anti-inflammatory activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 554.72 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 134381-21-8
Produkttype Natural Products
Renhed 95.0%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (180.27 mM∣Need ultrasonic)
Synonym BU-4061T
Mål Proteasome∣Apoptosis
Mængde 100 μg