missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alfa Aesar™ Epoxide functional resin, ca 2 mmol/g

Artikelnummer. 11345375
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11345375

Brand: Alfa Aesar™ L19597.14

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

MDL nummer MFCD03456957

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Epoxide functional resin
Mængde 25 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈2mmol/g
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.