Få mere at vide
Alfa Aesar™ Epoxide functional resin, ca 2 mmol/g
Artikelnummer. 11325375
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11325375
Brand: Alfa Aesar™ L19597.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD03456957
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epoxide functional resin
Mængde 1 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈2mmol/g