Få mere at vide
Epoxiconazole, TRC
Artikelnummer. 18063040
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18063040 100 mg
18051130 1 g
18022740 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE589110100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133855-98-8
Molekylær formel C17 H13 Cl F N3 O
Molekylvægt (g/mol) 329.76
Synonym 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[(2R,3S)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiranyl]methyl]-, rel- (9CI), 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiranyl]methyl]-, cis-(±)-, BAS 480F, Epoxiconazole, Opal, Opal (fungicide), Opus, rel-1-[[(2R,3S)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[(2R,3S)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-, rel-
IUPAC navn 1-[[rac-(2R,3S)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
SMIL Fc1ccc(cc1)[C@]2(Cn3cncn3)O[C@H]2c4ccccc4Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epoxiconazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H13ClFN3O/c18-15-4-2-1-3-14(15)16-17(23-16,9-22-11-20-10-21-22)12-5-7-13(19)8-6-12/h1-8,10-11,16H,9H2/t16-,17-/m0/s1
Formel vægt 329.0731
Procent renhed >95%