missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Epoxiconazole, TRC

Artikelnummer. 18051130
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18051130 1 g
18063040 100 mg
18022740 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5891101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 133855-98-8
Molekylær formel C17 H13 Cl F N3 O
Molekylvægt (g/mol) 329.76
Synonym 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[(2R,3S)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiranyl]methyl]-, rel- (9CI), 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiranyl]methyl]-, cis-(±)-, BAS 480F, Epoxiconazole, Opal, Opal (fungicide), Opus, rel-1-[[(2R,3S)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[(2R,3S)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-, rel-
IUPAC navn 1-[[rac-(2R,3S)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
SMIL Fc1ccc(cc1)[C@]2(Cn3cncn3)O[C@H]2c4ccccc4Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Epoxiconazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H13ClFN3O/c18-15-4-2-1-3-14(15)16-17(23-16,9-22-11-20-10-21-22)12-5-7-13(19)8-6-12/h1-8,10-11,16H,9H2/t16-,17-/m0/s1
Formel vægt 329.0731
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.