Få mere at vide
Epothilone D, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466418
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466418 10 mg
16463466 25 mg
16449007 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16466418 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15278
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Epothilone D (KOS 862) is a potent microtubule stabilizer.
Epothilone D (KOS 862) is a potent microtubule stabilizer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epothilone D
Fysisk form Powder
CAS 189453-10-9
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H41NO5S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym KOS 862
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.38 mM)
SMIL O=C(O[C@@H](C/C=C(CCC[C@@H]([C@@H]([C@H](C1=O)C)O)C)/C)/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@@H](C1(C)C)O
Molekylvægt (g/mol) 491.68
Formel vægt 491.68
Procent renhed 95.0%