Få mere at vide
Epothilon A, TRC
Artikelnummer. 30387653
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387653 1 mg
30380970 50 mg
30378572 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5889801MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152044-53-6
Molekylær formel C26H39NO6S
Molekylvægt (g/mol) 493.66
Synonym (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12-tetramethyl-3-[(1E)-1-methyl-2-(2-methyl-4-thiazolyl)ethenyl]-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecane-5,9-dione, (-)-Epothilone A, Epothilone A
SMIL C[C@@H]1CCC[C@@H]2O[C@@H]2C[C@@H](OC(=O)C[C@@H](O)C(C)(C)C(=O)[C@@H](C)[C@@H]1O)\C(=C\c3csc(C)n3)\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epothilone A
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H39NO6S/c1-14-8-7-9-19-21(32-19)11-20(15(2)10-18-13-34-17(4)27-18)33-23(29)12-22(28)26(5,6)25(31)16(3)24(14)30/h10,13-14,16,19-22,24,28,30H,7-9,11-12H2,1-6H3/b15-10+/t14-,16+,19+,20-,21-,22-,24-/m0/s1