Få mere at vide
Epothilone A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491349
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16491349 1 mg 1mg
16458407 5 mg 5mg
16435718 10 mg 10mg
16433366 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491349 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13503
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epothilone A
Fysisk form Solid
CAS 152044-53-6
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H39NO6S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Epo A
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (253.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C[C@H](O)C1(C)C)O[C@H](/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@]3([H])O[C@]3([H])CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 493.66
Formel vægt 493.66
Procent renhed 98.61%