Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Epoprostenol
Beskrivelse
Endogenous prostanoid that is a potent agonist at IP prostanoid receptors. Inhibits platelet aggregation and induces vasodilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epoprostenol |
| CAS | 61849-14-7 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C20H31NaO5 |
| Formel vægt | 374.45 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.453 |