Få mere at vide
Agilent BioTek Epok 2-mikropladespektrofotometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7163267 Shop alle Agilent BioTek produkter
Model-:
EPOCH2NS
EPOCH2NSC
EPOCH2TS
EPOCH2TSC
Inkluderer:
Ingen berøringsskærm; Ingen kuvetteport
Kun touchskærm
Kuvetteport
Touchskærm; Kuvetteport
Artikelnummer. 17227809
Brand: Agilent BioTek EPOCH2NSSN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
BioTek Epoch 2-mikropladespektrofotometer leverer fremragende præstation til UV-Vis absorbansmålinger. Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
BioTek Epoch 2-mikropladespektrofotometer leverer fremragende præstation til UV-Vis absorbansmålinger. Målinger kan udføres i mikroplader med 6 til 384 brønde, kuvetter og i mikrovolumenprøver med den tilgængelige Take3-mikrovolumenplade. Det brede bølgelængdeområde muliggør anvendelser fra nukleinsyre- og proteinkvantificering i lav UV til mikrobielle vækstassays med højere bølgelængder
Epoch 2 er nem at bruge, og den valgfrie berøringsskærm gør det nemt at vælge foruddefinerede protokoller eller definere brugerdefinerede programmer. Endpoint, kinetisk, spektral scanning og brøndområdescanning, plus inkubation og rystning muliggør omfattende anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektor type Fotodiode
Lyskilde Xenon-blitzlampe
Målehastighed 96 brønde: 8 sek., 384 brønde: 14 sek.
Nøjagtighed ±2 nm
Certificeringer/compliance CE- og TUV-mærket. RoHS-kompatibel.
Til brug med (applikation) Kvantificering af nukleinsyrer og proteiner til ELISA og mikrobielle vækstassays
Højde (engelsk) 22 tommer
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer Ingen berøringsskærm; Ingen kuvetteport
Model- EPOCH2NS
Bølgelængdeområde 200 til 999 nm, trin på 1 nm