Få mere at vide
Agilent BioTek Epok 2-mikropladespektrofotometer
Shop alle Agilent BioTek produkter
Beskrivelse
BioTek Epoch 2-mikropladespektrofotometer leverer fremragende præstation til UV-Vis absorbansmålinger. Målinger kan udføres i mikroplader med 6 til 384 brønde, kuvetter og i mikrovolumenprøver med den tilgængelige Take3-mikrovolumenplade. Det brede bølgelængdeområde muliggør anvendelser fra nukleinsyre- og proteinkvantificering i lav UV til mikrobielle vækstassays med højere bølgelængder
Epoch 2 er nem at bruge, og den valgfrie berøringsskærm gør det nemt at vælge foruddefinerede protokoller eller definere brugerdefinerede programmer. Endpoint, kinetisk, spektral scanning og brøndområdescanning, plus inkubation og rystning muliggør omfattende anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Detektor type | Fotodiode |
| Lyskilde | Xenon-blitzlampe |
| Målehastighed | 96 brønde: 8 sek., 384 brønde: 14 sek. |
| Nøjagtighed | ±2 nm |
| Certificeringer/compliance | CE- og TUV-mærket. RoHS-kompatibel. |
| Til brug med (applikation) | Kvantificering af nukleinsyrer og proteiner til ELISA og mikrobielle vækstassays |
| Højde (engelsk) | 22 tommer |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Inkluderer | Kuvetteport |
| Model- | EPOCH2NSC |
| Vis mere |