Få mere at vide
EPN, TRC
Artikelnummer. 30388297
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30388297 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30388297 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE588900250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPN
CAS 2104-64-5
Molekylær formel C14 H14 N O4 P S
Mængde 250 mg
Synonym Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester (9CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(p-nitrophenyl) ester (8CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, ethyl p-nitrophenyl ester (7CI), EPN, EPN 300, NSC 404840, NSC 8943, O-ETHYL O-(P-NITROPHENYL) PHENYLPHOSPHONOTHIOATE, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) benzenethionophosphonate, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-(p-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-p-nitrophenyl benzenethiophosphonate, Santox
InChI formel InChI=1S/C14H14NO4PS/c1-2-18-20(21,14-6-4-3-5-7-14)19-13-10-8-12(9-11-13)15(16)17/h3-11H,2H2,1H3
SMIL CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
IUPAC navn ethoxy-(4-nitrophenoxy)-phenyl-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 323.3
Formel vægt 323.0381