Få mere at vide
EPN, TRC
Artikelnummer. 30380830
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30380830 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30380830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58890025MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPN
CAS 2104-64-5
Molekylær formel C14 H14 N O4 P S
Mængde 25 mg
Synonym Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester (9CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(p-nitrophenyl) ester (8CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, ethyl p-nitrophenyl ester (7CI), EPN, EPN 300, NSC 404840, NSC 8943, O-ETHYL O-(P-NITROPHENYL) PHENYLPHOSPHONOTHIOATE, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) benzenethionophosphonate, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-(p-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-p-nitrophenyl benzenethiophosphonate, Santox
InChI formel InChI=1S/C14H14NO4PS/c1-2-18-20(21,14-6-4-3-5-7-14)19-13-10-8-12(9-11-13)15(16)17/h3-11H,2H2,1H3
SMIL CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
IUPAC navn ethoxy-(4-nitrophenoxy)-phenyl-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 323.3
Formel vægt 323.0381