Få mere at vide
Eppendorf™ epMotion™ Reservoir, 195 ml
Shop alle Eppendorf produkter
:
195 mL
Beskrivelse
- Holder op til 195 ml reagens
- Tilspidset form for fuld reagensgenvinding
- Fås som hærdet version (køling eller opvarmning)
- Moduler til at øge spidspladsen
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 195 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Lavprofilreservoir |
| Emballage | 4 x 5 reservoirer |
| Kanaler | 96 |
| Antal Wells | 96 hulrum |