Få mere at vide
Eppendorf epMotion™ 96 Flex
Artikelnummer. 30090330 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 1,00μ L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30090330 0,5 til 1,00μ L
1 options
Artikelnummer. 30090330 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 5069000519
Styrk dit laboratorium med Eppendorf- besparelser dette efterår
Brug rabatkode 27953
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Løft dine laboratoriearbejdsgange med epMotion™ 96 Flex. Bearbejd 96- og 384-brønds plader effektivt og drag fordel af ISO-kalibrerede og udskiftelige dispenserhoveder. Den ergonomiske betjening er også enkel i laminar flow-skabe. Bestil venligst det passende dispenserhoved og strømkabel separat.
  • Designet til samtidig 96-kanals pipettering for bekvem behandling af både 96-brønd- og 384-brøndplader.
  • Udskifteligt doseringshoveddesign dækker et bredt udvalg af volumer og kan rumme mindre end 96 spidser for maksimal fleksibilitet.
  • Den innovative brugergrænseflade i bunden af enheden muliggør ergonomisk brug af epMotion™ 96 Flex i biosikkerhedsskabe.
  • Doseringshoveder kalibreret efter ISO 23783-2 standarder sikrer høj pipetteringsnøjagtighed og præcision og sikrer reproducerbarhed af dine assays.
Bestil venligst passende doseringshoved og netkabel separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ≤4,5 % til≤ 1,0 % / afhængig af spidser og pipettevolumen
Produkttype Automatiseret pipetteringssystem
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 96
Materiale Polypropylen, Rustfrit stål, Polyethylen
Volumen (metrisk) 0,5 til 1,00μ L
Inkluderer 2-positions skyder og TipHolder til epMotion™ 96 Flex til brug med epT.I.P.S.™ Bevægelse genindlæses
Interface Digital
Driftsbetingelser Luftpude system
Operativsystem Elektronisk
Præcision ≤2,5 til 1,5 % afhængig af spids og pipettevolumen
Sterilitet Ikke steril
Tip materiale Polypropylen
Tip Type Genindlæs systemet
Elektriske krav 230 VAC spænding
Spænding 100 til 240 V
Watt 175 W
Strømstyrke 0,729 A