Få mere at vide
Epmedin C, MedChemExpress
Beskrivelse
Epmedin C, a natural product, has estrogen-like effects for ovariectomized mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epmedin C |
| CAS | 110642-44-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C39H50O19 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Epimedin-C Baohuoside-VI |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (303.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(O)=C(C(C(O[C@H]3[C@H](O[C@]4([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)=C(C5=CC=C(OC)C=C5)O6)=O)C6=C2C/C=C(C)/C)[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 822.8 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?