Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Eplerenone
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054612
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054612 10 mg
18014302 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054612 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2397/10
Selective mineralocorticoid receptor antagonist
Selective mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist (IC50 = 360 nM). Displays > 27-fold selectivity over androgen, progesterone and estrogen receptors (IC50 > 10 μM). Orally active antihypertensive in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107724-20-9
Molekylær formel C24H30O6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eplerenone
Mængde 10 mg
Formel vægt 414.5
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 417.516