Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eplerenone |
| Smeltepunkt | 242,0 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. |
| Formel vægt | 414.49 |