Få mere at vide
Eplerenone, Mikromol™
Artikelnummer. 17972586
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17972586 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17972586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3530.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Eplerenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eplerenone
CAS 107724-20-9
Analyt- eller komponentnavne Eplerenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H30 O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Spiro[9,11-epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene-17(2H),2'(3'H)-furan], pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid deriv., (+)-Eplerenone, CGP 30083, Eplerenone, Epoxymexrenone, Inspra, SC 6110, SC 66110, Selara, SC-66110, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, 7-methyl ester, (7alpha,11alpha,17alpha), Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, methyl ester, (7alpha,11alpha,17alpha)- (9CI), (7alpha,11alpha,17alpha)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone 7-Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]56CCC(=O)O6)[C@H]14
IUPAC navn methyl (4aS,4bR,5aR,6aS,7R,9aS,9bR,10R)-4a,6a-dimethyl-2,5'-dioxo-2,4,4',4a,5',5a,6,6a,8,9,9a,9b,10,11-tetradecahydro-3H,3'H-spiro[cyclopenta[7,8]phenanthro[4b,5-b]oxiren-7,2'-furan]-10-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 414.49
Mængde 250 mg
Formel vægt 414,2042 g/mol