Få mere at vide
Eplerenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16448438 10 mg
16434317 50 mg
16418196 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16448438 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0251
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Eplerenone (Epoxymexrenone) is a selective, competitive and oreally active aldosterone antagonist with an IC50 of 138 nM. Eplerenone has low affinity for progesterone, androgen, estrogen and glucocorticoid receptors. Eplerenone can be used for hypertension and heart failure after myocardial infarction reserch.
Eplerenone (Epoxymexrenone) is a selective, competitive and oreally active aldosterone antagonist with an IC50 of 138 nM. Eplerenone has low affinity for progesterone, androgen, estrogen and glucocorticoid receptors. Eplerenone can be used for hypertension and heart failure after myocardial infarction reserch.
Spécification
Kemisk navn eller materiale Eplerenone
CAS 107724-20-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H30O6
Mængde 10 mg
Synonym Epoxymexrenone
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (60.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(CC1)O[C@@]21CC[C@@]3([H])[C@]4([H])[C@H](C(OC)=O)CC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]46[C@H](O6)C[C@@]32C)=O
Molekylvægt (g/mol) 414.49
Formel vægt 414.49
Procent renhed 99.68%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.