missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eplerenone 7-Carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 17970625
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17970625 10 mg
17932195 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17970625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58878510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 209253-82-7
Molekylær formel C23H28O6
Molekylvægt (g/mol) 400.46
Synonym Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7α,11α,17α)-, (7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid γ-lactone, 9,11α-Epoxy-7α-carboxy-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, 7α-Carboxy-9,11α-epoxy-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, (2'R)-9,11α-Epoxy-3,5'-dioxo-4',5'-dihydro-3'H-spiro[androst-4-ene-17,2'-furan]-7α-carboxylic acid, O-Demethyleplerenone, 9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone, Eplerenone EP Impurity D
IUPAC navn (1R,2S,9R,10R,11S,14R,15S,17R)-2,15-dimethyl-5,5'-dioxospiro[18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadec-6-ene-14,2'-oxolane]-9-carboxylic acid
SMIL C[C@]12C[C@H]3O[C@@]34[C@@H]([C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@]45C)C(=O)O)[C@@H]1CC[C@@]26CCC(=O)O6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Eplerenone 7-Carboxylic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H28O6/c1-20-6-3-13(24)9-12(20)10-14(19(26)27)18-15-4-7-22(8-5-17(25)29-22)21(15,2)11-16-23(18,20)28-16/h9,14-16,18H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)/t14-,15+,16-,18+,20+,21+,22-,23-/m1/s1
Formel vægt 400.1886
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.