Få mere at vide
Epitizid, TRC
Artikelnummer. 30137201
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137201 50 mg
17934885 10 mg
17992085 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137201 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58882550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1764-85-8
Molekylær formel C10 H11 Cl F3 N3 O4 S3
Molekylvægt (g/mol) 425.86
Synonym 6-Chloro-3,4-dihydro-3-[[(2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-3-
IUPAC navn 6-chloro-1,1-dioxo-3-(2,2,2-trifluorethylsulfanylmethyl)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC(F)(F)F)NS2(=O)=O)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epitizide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11ClF3N3O4S3/c11-5-1-6-8(2-7(5)23(15,18)19)24(20,21)17-9(16-6)3-22-4-10(12,13)14/h1-2,9,16-17H,3-4H2,(H2,15,18,19)
Formel vægt 424.9552