Få mere at vide
Epithiochlorhydrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628074 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10628074 25 g Glasflaske 25g
10033490 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10628074 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291390250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3221-15-6 | C3H5ClS | 108.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3221-15-6
Molekylær formel C3H5ClS
Molekylvægt (g/mol) 108.59
MDL nummer MFCD00041199
InChI nøgle XRWMHJJHPQTTLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl thiirane, thioepichlorohydrin, epithiochlorohydrin, thioepichlorhydrin, chloropropylene sulfide, chloromethyl thiirane, 3-chloropropylene sulfide, 2-thiiranylmethyl chloride, thiirane, chloromethyl, chloropropylene sulphide
PubChem CID 18588
IUPAC navn 2-(chlormethyl)thiiran
SMIL C1C(S1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epithiochlorohydrine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2750g/mL
Kogepunkt 69°C to 70°C (67.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5240 to 1.528
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.275
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform,diethylether
Formel vægt 108.59
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Epithiochlorohydrine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.