Få mere at vide
Epitestosterone 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Artikelnummer. 30461110
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461110 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461110 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0323.0311
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Epitestosterone 1.0 mg/ml in Acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epitestosterone
CAS 481-30-1
Analyt- eller komponentnavne Epitestosterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H28 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Testosterone Imp. C (EP), Testosterone USP Related Compound C, Testosterone USP RC C, 17 alpha-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17 alpha)-, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one
InChI formel InChI=1 S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21 H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@H]2 O
IUPAC navn (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 288.42
Mængde 1 ml
Formel vægt 288.2089 g/mol