Få mere at vide
Epitestosterone 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Beskrivelse
Epitestosterone 1.0 mg/ml in Acetonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epitestosterone |
| CAS | 481-30-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Epitestosterone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H28 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Testosterone Imp. C (EP), Testosterone USP Related Compound C, Testosterone USP RC C, 17 alpha-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17 alpha)-, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17 alpha-ol-3-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21 H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@H]2 O |
| IUPAC navn | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |