missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Episterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Episterol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h10,18,20-22,24-26,29H,3,7-9,11-17H2,1-2,4-6H3/t20-,21+,22+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?