Få mere at vide
Thermo Scientific™ EpiSerf Medium
Beskrivelse
Væksten og morfologien er sammenlignelig med de samme celler dyrket i et klassisk medium suppleret med føtalt bovint serum (FBS). Gibco™ Episerf Medium er en fortrolig formulering, der indeholder L-glutamin og 2 g/L totalt protein.
Produktanvendelse .
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem .
Gibco™ EpiSerf Medium fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | CHO, VERO, MDCK, MDBK |
| Celletype | Epitelceller |
| Klassifikation | Serumfri |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Serumfrit medium (SFM) |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød |
| Vis mere |