Få mere at vide
Epinine HCl, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11409414 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
11409414 100 mg
1 options
Artikelnummer. 11409414 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522265380
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epinine HCL
CAS 62-32-8
Molekylær formel C9H14ClNO2
MDL nummer MFCD00035074
Mængde 100 mg
Synonym n-methyldopamine hydrochloride, methyldopamine hydrochloride, epinine hydrochloride, ephinine hydrochloride, deoxyepinephrine hydrochloride, unii-zv3mg8pax3, zv3mg8pax3, 3,4-dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-2-methylaminoethyl pyrocatechol hydrochloride, 3,4-dihydroxyphenyl-1-methylamino-2-ethane hydrochloride
InChI nøgle JCDRZCWRRLKLTB-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CNCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
IUPAC navn hydrogen 4-[2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol chloride
Molekylvægt (g/mol) 203.67
PubChem CID 86470
Formel vægt 203.67