Få mere at vide
Epinephrine Sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epinephrine Sulfonic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO5S/c1-10-5-9(16(13,14)15)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-12H,5H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Formel vægt | 247.0514 |
| Procent renhed | >95% |