Få mere at vide
(+/-)-Epinephrin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134822
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134822 10 g
30132501 25 g
18051340 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58869810G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329-63-5
Molekylær formel C9 H13 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 219.67
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline hydrochloride, (±)-Epinephrine hydrochloride, Asthmanefrin, Vaponefrin, dl-Adrenaline hydrochloride, dl-Epinephrine hydrochloride, DL-Adrenaline hydrochloride, Racepinephrine hydrochloride, (RS)-4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)benzene-1,2-diol hydrochloride
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] benzen-1,2-diol; hydrochlorid
SMIL Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Adrenaline Hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
Formel vægt 219.0662