Få mere at vide
(+/-)-Epinephrine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30132501
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132501 25 g
30134822 10 g
18051340 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132501 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58869825G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329-63-5
Molekylær formel C9 H13 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 219.67
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline hydrochloride, (±)-Epinephrine hydrochloride, Asthmanefrin, Vaponefrin, dl-Adrenaline hydrochloride, dl-Epinephrine hydrochloride, DL-Adrenaline hydrochloride, Racepinephrine hydrochloride, (RS)-4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)benzene-1,2-diol hydrochloride
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol;hydrochloride
SMIL Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Adrenaline Hydrochloride
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
Formel vægt 219.0662