Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epinephrin (+)-bitartratsalt, 98+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- (-)-Epinephrin (+)-bitartrat salt, er et hormon
- Det er en monoamin og katekolamin
Applikationer
- (-)-Epinephrin (+)-bitartrat salt erα -adrenerge ogβ -adrenerg receptoragonist
- Det kan bruges i fedtområdet for at minimere blodtab
- Det er potentielt en blodpladeagonist til fremstilling af optimal trombocytaggregometri 96-brønds plader
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 155,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.