Få mere at vide
(±)-Epinephrine-2,5,6,alpha,beta,beta-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Epinephrine 2,5,6,alpha,beta,beta-d6 |
| CAS | 1219803-77-6 |
| Molekylær formel | C9 2H6 H7 N O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,6-d3-diol, 5-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl-1,2,2-d3]-, 5-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl-1,2,2-d3]-1,2-benzene-3,4,6-d3-diol, (±)-Epinephrine-D6, rac-Epinephrine-d6, 4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)-1,2,2-trideuterioethyl]-3,5,6-trideuteriobenzene-1,2-diol, 2-(Methylamino)-1-(3,4-dihydroxy-2,5,6-trideuteriophenyl)-1,2,2-trideuterioethanol, DL-Adrenaline-d6, dl-Epinephrine-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13 H,5H2,1H3/i2D,3 D,4 D,5D2,9 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(O)c1O)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])NC |
| IUPAC navn | 3,4,6-trideuterio-5-[1,2,2-trideuterio-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.24 |
| Formel vægt | 189.1272 g/mol |
| Vis mere |