Få mere at vide
Epinastin hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18090650
Skift visning
Mængde:
250 mg
Product Code. Mængde
18090650 250 mg
1 options
Product Code. 18090650 Supplier Mikromol Supplier No. MM3383.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Epinastin hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Epinastine hydrochloride
CAS 108929-04-0
Analyt- eller komponentnavne Epinastine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H15 N3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine hydrochloride, 1H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Alesion, Elestat, Epinastine hydrochloride, WAL 801CL
InChI formel InChI=1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
SMIL Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC navn (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amin hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 285.77
Mængde 250 mg
Formel vægt 285,1033 g/mol