Få mere at vide
Epinastin hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462129
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462129 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462129 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3383.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Epinastine hydrochloride
CAS 108929-04-0
Analyt- eller komponentnavne Epinastine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H15 N3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine hydrochloride, 1H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Alesion, Elestat, Epinastine hydrochloride, WAL 801CL
InChI formel InChI=1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC navn (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amin hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 285.77
Mængde 10 mg
Formel vægt 285,1033 g/mol