Få mere at vide
Epimedin B, MedChemExpress
Beskrivelse
Epimedin B, a component extracted from Epimedii Folium, is reported to have antiosteoporotic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epimedin B |
| CAS | 110623-73-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H48O19 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (123.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=CC(O)=C(C(C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO4)=C(C5=CC=C(OC)C=C5)O6)=O)C6=C2C/C=C(C)/C)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 808.78 |
| Formel vægt | 808.78 |
| Vis mere |