Få mere at vide
Epimedin A, MedChemExpress
Beskrivelse
Epimedin A is a natural compound extracted from Herba Epimedii.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epimedin A |
| CAS | 110623-72-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C39H50O20 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (298.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(O)=C(C(C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C(C5=CC=C(OC)C=C5)O6)=O)C6=C2C/C=C(C)/C)[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 838.8 |
| Formel vægt | 838.8 |
| Vis mere |