Få mere at vide
Gibco™ EpiLife™ CF/PRF-sæt
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Et sterilt, flydende medium til langsigtet, serumfri dyrkning af humane epidermale keratinocytter og humane corneale epitelceller. EpiLife™ CF/PRF er fremstillet uden calciumchlorid og phenolrødt. Fordi dette produkt er fri for phenolrødt, er dette produkt ideelt til onkologiske undersøgelser, og når der skal anvendes fluorescerende mikroskopi. EpiLife™ forlænger i høj grad in vitro-levetiden for humane epidermale keratinocytter sammenlignet med andre serumfrie mediesystemer. Når det bruges til cellulær differentiering, kræver det basale medium tilsætning af calcium plus et passende væksttilskud før brug. Dette basalmedie er fri for animalsk oprindelse og indeholder essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, vitaminer, andre organiske forbindelser, spormineraler og uorganiske salte. Det indeholder ikke antibiotika, antimykotika, hormoner, vækstfaktorer eller proteiner. EpiLife™ mediet er HEPES- og bikarbonatbuffer og er designet til brug i en inkubator med en atmosfære på 5 % CO2 og 95 % luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Keratinocytceller, epitelceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | CF/PRF-sæt |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | HEPES |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød, Ingen calciumchlorid |
| Produktlinje | Cascade Biologics , EpiLife |
| Vis mere |