missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-Epigallocatechin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Epigallocatechin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 306.074 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?