missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-Epigallocatechin, TRC

Artikelnummer. 17947454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17947454 1 mg
17948024 5 mg
17910005 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17947454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5884901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 970-74-1
Molekylær formel C15 H14 O7
Molekylvægt (g/mol) 306.27
Synonym 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 3,4-dihydro-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, (2R-cis)-, Epigallocatechol (8CI), Gallocatechol, l- (6CI), (2R,3R)-3,4-Dihydro-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (-)-3,3',4',5,5',7-Flavanhexol, (-)-Epigallocatechin, (-)-Epigallocatechol, (-)-epi-Gallocatechin, (2R,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychroman, 1-epi-3',4',5',5,7-Pentahydroxy-3-flavanol, 3,3',4',5,5',7-Flavanhexol, Antiscurvy factor C2, EGC, Epigallocatechin, Factor C2 (antiscurvy), Galloepicatechin, L-Epigallocatechin, NSC 674039, Sunphenon EGC, epi-Gallocatechin, l-Epigallocatechin, l-Epigallocatechol
IUPAC navn (2R,3R)-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol
SMIL O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-Epigallocatechin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15-/m1/s1
Formel vægt 306.074
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.