Få mere at vide
(-)-Epigallocatechin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414199
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
15414199 10 mg
1 options
Artikelnummer. 15414199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61630.MA
 Begrænset vare
På lager
CAS: 970-74-1 | C15H14O7 | 306.27 g/mol
Et naturligt produkt fra grøn te, der fremkalder apoptose
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Farve Pink (Pink)
Molekylær formel C15H14O7
MDL nummer MFCD00075939
Mængde 10 mg
Synonym --epigallocatechin, epigallocatechin, epigallocatechol, l-epigallocatechin, epi-gallocatechin, antiscurvy factor c2, --epigallocatechol, l-epigallocatechol, --3,3',4',5,5',7-flavanhexol, 3,3',4',5,5',7-flavanhexol
InChI nøgle XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
SMIL C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3,5,7-triol
Molekylvægt (g/mol) 306.27
PubChem CID 72277
ChEBI CHEBI:42255
Formel vægt 306.27
Fysisk form Pulver