Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epigallocatechin gallat, 95%
Artikelnummer. 15224248 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15224248 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 15224248 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 449010500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.00 DKK
    832.65 DKK / 50mg
    Spare 152.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 989-51-5 | C22H18O11 | 458,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Epigallocatechin gallate
CAS 989-51-5
Farve Pink til hvid
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C22H18O11
MDL nummer MFCD00075940
Mængde 50 mg
Merck Index 153573
Synonym =--epigallocatechin gallate, egcg, epigallocatechin gallate, epigallocatechin 3-gallate, tea catechin, epigallocatechin-3-gallate, =--epigallocatechin-3-o-gallate, teavigo, =--epigallocatechol gallate, epigallocatechin-3-monogallate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: delvist opløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i acetone, dmso, methanol
InChI nøgle WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
SMIL C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
IUPAC navn [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 458.37
PubChem CID 65064
ChEBI CHEBI:4806
Formel vægt 458.37
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver