Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epigallocatechin, 95%, fra grøn te
Artikelnummer. 15204764 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15204764 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15204764 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 448980100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-05-2027
CAS: 970-74-1 | C15H14O7 | 306.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Molekylær formel C15H14O7
Mængde 10 mg
Synonym --epigallocatechin, epigallocatechin, epigallocatechol, l-epigallocatechin, epi-gallocatechin, antiscurvy factor c2, --epigallocatechol, l-epigallocatechol, --3,3',4',5,5',7-flavanhexol, 3,3',4',5,5',7-flavanhexol
InChI nøgle XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
SMIL C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3,5,7-triol
Molekylvægt (g/mol) 306.27
PubChem CID 72277
ChEBI CHEBI:42255
Formel vægt 306.27
Procent renhed 95%