Få mere at vide
Epigallocatechin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318598
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318598 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318598 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13176400AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Analyt- eller komponentnavne (-)-Epigallocatechin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H14 O7
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15-/m1/s1
SMIL O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
IUPAC navn (2R,3R)-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 306.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 306.074 g/mol