Få mere at vide
Epidermal vækstfaktor fra mus submaxillær kirtel, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460202 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460202 100 μg 100µg
1 options
Artikelnummer. 11460202 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0216003501
Epidermal vækstfaktor fra muse submaxillær kirtel vævskulturkvalitet,≥ 95 %, hvidt fast stof
  • EGF stimulerer proliferation og differentiering af en lang række celletyper, der stammer fra både ektoderm og mesoderm.
  • I vævskultur kan EGF virke til at reducere eller eliminere behovet for serum og bruges ofte sammen med andre medier additiver og hormoner, såsom insulin, transferrin og prostaglandin E1. Cellulære metaboliske virkninger af EGF omfatter stimulering af ionstrømme, glucosetransport, glykolyse og syntese af DNA, RNA og proteiner. EGF stimulerer proliferation og differentiering af en lang række celletyper, der stammer fra både ektoderm og mesoderm.
  • I vævskultur kan EGF virke til at reducere eller eliminere behovet for serum og bruges ofte sammen med andre medier additiver og hormoner, såsom insulin, transferrin og prostaglandin E1.
  • Cellulære metaboliske virkninger af EGF omfatter stimulering af ionstrømme, glucosetransport, glykolyse og syntese af DNA, RNA og proteiner.
  • Epidermal vækstfaktor eller EGF er en vækstfaktor isoleret fra muse submaxillære kirtler, der stimulerer cellevækst, proliferation og differentiering ved at binde til dets receptor EGFR. EGF er mitogent for en række epidermale og epitelceller, herunder fibroblaster, gliaceller, brystepitelceller, vaskulære og corneale endotelceller, bovin granulosa, kanin chondrocytter, HeLa og SV40-3T3 celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 62229-50-9
Farve Hvid
Renhedsgrad noter ≥95%
Molekylær formel C257H381N73O83S7
MDL nummer MFCD01634807
Mængde 100 μg
Synonym EGF, Epidermal cellgrowth factor
Opløselighedsinformation EGF, Epidermal cellgrowth factor
InChI nøgle VBEQCZHXXJYVRD-DGWNDDGFNA-N
Molekylvægt (g/mol) 6045.72
PubChem CID 56841751
Grad Vævskultur
Fysisk form Fast stof