Få mere at vide
Epichlorhydrin, TRC
Artikelnummer. 30384419
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30384419 250 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30384419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE582300250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epichlorohydrin
CAS 106-89-8
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C3 H5 Cl O
Mængde 250 g
Synonym Oxirane, (chloromethyl)- (9CI), Propane, 1-chloro-2,3-epoxy- (6CI,8CI), 2-(Chloromethyl)oxirane, (Chloromethyl)ethylene oxide, (Chloromethyl)oxirane, (RS)-Epichlorhydrin, (±)-Epichlorohydrin, 1,2-Epoxy-3-chloropropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, 10: PN: WO2017021334 SEQID: 16 claimed sequence, 2,3-Epoxypropyl chloride, 3-Chloro-1,2-epoxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene oxide, 3-Chloropropene-1,2-oxide, 3-Chloropropylene oxide, Chloropropylene oxide, Epicerol, Epichlorohydrin, Epoxychloropropane, Glycerol epichlorohydrin, Glycidyl chloride, J 006, NSC 6747, dl-α-Epichlorohydrin, α-Epichlorohydrin, γ-Chloropropylene oxide
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
SMIL ClCC1CO1
IUPAC navn 2-(chloromethyl)oxiran
Molekylvægt (g/mol) 92.52
Formel vægt 92.0029
Procent renhed >95