Få mere at vide
Epichlorohydrin, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15869000
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15869000 1 L
15849000 100 mL
15859000 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15869000 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8032961000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-89-8
Tekniske data
Smeltepunkt -57°C
Tæthed 1.18 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00005132
Mængde 1 L
Synonym Epichlorohydrin, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, 2-Chloromethyl oxirane, 2,3-Epoxypropyl chloride, Epichlorohydrin
Molekylvægt (g/mol) 92.52