Få mere at vide
Epichlorohydrin-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epichlorhydrin-d5 |
| CAS | 69533-54-6 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C3 2H5 Cl O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Epichlorhydrin-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])(Cl)C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-[chloro(dideuterio)methyl]-2,3,3-trideuteriooxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.56 |
| Vis mere |