Få mere at vide
(±)-Epichlorohydrin-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epichlorhydrin-d5 |
| CAS | 69533-54-6 |
| Molekylær formel | C3 2H5 Cl O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Epichlorhydrin-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C1([2 H])OC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-[chloro(dideuterio)methyl]-2,3,3-trideuteriooxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.56 |
| Formel vægt | 97.0343 g/mol |
| Vis mere |