Få mere at vide
Epichlorhydrin, 99%
Artikelnummer. 11944761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11944761 10 L Plast tromle 10 L
10071080 25 mL Glasflaske 25ml
10615922 1 L Glasflaske -
10794221 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11944761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117780100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-89-8
Molekylær formel C3H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 92.52
InChI nøgle BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
IUPAC navn 2-(chlormethyl)oxiran
SMIL C1C(O1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epichlorohydrin
Smeltepunkt -57,0 °C
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 115,0 °C til 117,0 °C
Flammepunkt 28 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Brydningsindeks 1,4365 til 1,4385
Mængde 10 L
Beilstein 17,6
Fieser 01,355; 04,222; 05,290
Merck Index 15,3666
Specifik vægtfylde 1.18
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 60 g/l (10 °C). Andre opløseligheder: misforligbar med alkohol, ether, chloroform, trichlorethylen, carbontetrachlorid, acetone og benzen
Viskositet 1,12 mPa (20 °C)
Formel vægt 92.52
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske